Få mere at vide
Thermo Scientific™ Patroner til Multidrop™ Pico digitale dispensere
Artikelnummer. 31337545 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 nl til 10 μl
11 pL til 10 μl
8 pL til 10 μl
Kanaler:
1
4
8
Model-:
1-kanals 20 μl patroner
1-kanals 200 μl patroner
4-kanals 200 μl Standardpatroner
8-kanals 20 μl Standardpatroner
Overfladeaktive patroner, 8-kanals 20 μl
Tensidfri patroner, 4-kanals 200 μl
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Kanaler Model-
31337545 1 nl til 10 μl 4 Tensidfri patroner, 4-kanals 200 μl
17961961 11 pL til 10 μl 1 1-kanals 20 μl patroner
17971961 1 nl til 10 μl 1 1-kanals 200 μl patroner
17991961 1 nl til 10 μl 4 4-kanals 200 μl Standardpatroner
16643853 1 nl til 10 μl 4 4-kanals 200 μl Standardpatroner
16653853 11 pL til 10 μl 8 8-kanals 20 μl Standardpatroner
17981961 11 pL til 10 μl 8 8-kanals 20 μl Standardpatroner
31722820 1 nl til 10 μl 4 Tensidfri patroner, 4-kanals 200 μl
31722822 8 pL til 10 μl 8 Overfladeaktive patroner, 8-kanals 20 μl
31337544 8 pL til 10 μl 8 Overfladeaktive patroner, 8-kanals 20 μl
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 31337545 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. LTR0005
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Patroner til Multidrop™ Pico digitale dispensere tillader dosering af én til otte væsker pr. patron, fra 8 pL til 10 μl DMSO, vandige væsker eller masterblandinger, med eller uden små molekyler eller biomolekyler.
Patronerne er designet til brug med Multidrop™ Pico digitale dispensere, der udleverer volumen fra 8 pL til 10 μl. Brug 1-kanals patronerne med 1-kanalen Multidrop™ Pico , og 4- eller 8-kanals standardpatronerne eller overfladeaktive fri patroner med Multidrop™ Pico 8 Surfactant Free (Pico 8 sf).
Funktioner:
  • Enkeltkanals patroner: Brug 1-kanals patronerne med Pico 1-kanal til at dispensere DMSO, vandige væsker med tilsat tensid eller masterblandinger. Doseringsvolumen: 11 pL – 10 μl..
  • Standardpatroner: Brug 4- eller 8-kanals standardpatroner med Pico 8 sf til at dispensere DMSO, vandige væsker med tilsat tensid eller masterblandinger. Doseringsvolumen: 11 pL – 10 μl.
  • Tensidfrie patroner: Brug 4- eller 8-kanals overfladeaktive patroner med Pico 8 sf til kun at udlevere vandige væsker uden tensid. Doseringsvolumen: 8 pL – 10 μl.
  • Forureningsfri udlevering: Ikke-kontakt dosering og engangspatroner forhindrer overførsel og forurening.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Digital dispenser-patron
Kanaler 4
Volumen (metrisk) 1 nl til 10 μl
Til brug med (udstyr) Multidrop Pico 8 Surfaktant Gratis Digital Dispenser
Model- Tensidfri patroner, 4-kanals 200 μl
nr. pr. pakke Sag 20