Få mere at vide
Thermo Scientific™ Patroner til Multidrop™ Pico digitale dispensere
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Patronerne er designet til brug med Multidrop™ Pico digitale dispensere, der udleverer volumen fra 8 pL til 10 μl. Brug 1-kanals patronerne med 1-kanalen Multidrop™ Pico , og 4- eller 8-kanals standardpatronerne eller overfladeaktive fri patroner med Multidrop™ Pico 8 Surfactant Free (Pico 8 sf).
Funktioner:
- Enkeltkanals patroner: Brug 1-kanals patronerne med 1-kanalen Multidrop™ Pico til enkelt væskedosering ad gangen.
- Multikanals kassetter: Brug 4- eller 8-kanals patroner med Multidrop™ Pico 8 kvadratmeter til at dispensere flere væsker pr. patron.
- Tensidfrie patroner: 8 Multidrop™ Pico kvadratfod med overfladeaktive patroner kan bruges til at udlevere vandige væsker uden tensid.
- Forureningsfri udlevering: Ikke-kontakt dosering og engangspatroner forhindrer overførsel og forurening.
- Væskekompatibilitet: Ideelt til DMSO-baserede væsker, vandige væsker eller masterblandinger, med eller uden små molekyler eller biomolekyler. Vandig væske kan dispenseres uden tensid, når man bruger de tensidfrie patroner med Multidrop™ Pico 8 sf.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Digital dispenserpatron |
| Kanaler | 4 |
| Volumen (metrisk) | 1 nL til 10 μl |
| Til brug med (udstyr) | Multidrop Pico 8 Digital Dispenser, Multidrop Pico 8 Surfaktant Gratis Digital Dispenser |
| Model- | 4-kanals 200 μl Standardpatroner |
| nr. pr. pakke | Sag 20 |