Få mere at vide
1-Cbz-piperazin, TRC
Artikelnummer. 30363478
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30363478 25 g
1 options
Artikelnummer. 30363478 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC22777525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Cbz-piperazine
CAS 31166-44-6
Molekylær formel C12H16N2O2
Mængde 25 g
Synonym 1-Piperazinecarboxylic acid, benzyl ester (6CI, 8CI), 1-(Benzyloxycarbonyl)piperazine, 1-Cbz-piperazine, 4-Benzyloxycarbonylpiperazine, Benzyl 1-piperazinecarboxylate, N-(Benzyloxycarbonyl)piperazine, N-Cbz-piperazine, Phenylmethyl 1-piperazinecarboxylate, Piperazin-1-carboxylic acid benzyl ester
InChI formel InChI=1S/C12H16N2O2/c15-12(14-8-6-13-7-9-14)16-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,13H,6-10H2
SMIL O=C(N1CCNCC1)OCC2=CC=CC=C2
IUPAC navn benzylpiperazin-1-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 220.27
Formel vægt 220.12