Få mere at vide
1-(Carboxymethyl)cyclohexanecarboxylic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
1-(Carboxymethyl)cyclohexanecarboxylic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(Carboxymethyl)cyclohexanecarboxylic Acid |
| CAS | 67950-95-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-(Carboxymethyl)cyclohexanecarboxylic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H14 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Gabapentin Imp. E (EP), Gabapentin USP Related Compound E, Gabapentin USP RC E, 1-(Carboxymethyl)cyclohexanecarboxylic Acid, Gabapentin Related Compound E, Gabapentin Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O4/c10-7(11)6-9(8(12)13)4-2-1-3-5-9/h1-6H2,(H,10,11)(H,12,13) |
| SMIL | OC(=O)CC1(CCCCC1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 1-(carboxymethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid |
| Vis mere |