missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Carboxy-1-methylethoxyammonium Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30349911
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30349911 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30349911 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC176340500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Carboxy-1-methylethoxyammonium Hydrochloride
CAS 89766-91-6
Molekylær formel C4H9NO3.HCl
Mængde 500 mg
Synonym 2-(Aminooxy)-2-methylpropanoic Acid Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C4H9NO3.ClH/c1-4(2,8-5)3(6)7;/h5H2,1-2H3,(H,6,7);1H
SMIL Cl.CC(C)(ON)C(=O)O
IUPAC navn 2-aminooxy-2-methylpropanoic acid;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 155.58
Formel vægt 155.0349
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.