Få mere at vide
1-Carboxy-1-methylethoxyammonium Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Carboxy-1-methylethoxyammonium Hydrochloride |
| CAS | 89766-91-6 |
| Molekylær formel | C4H9NO3.HCl |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-(Aminooxy)-2-methylpropanoic Acid Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO3.ClH/c1-4(2,8-5)3(6)7;/h5H2,1-2H3,(H,6,7);1H |
| SMIL | Cl.CC(C)(ON)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-aminooxy-2-methylpropanoic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 155.58 |
| Formel vægt | 155.0349 |