Få mere at vide
1-C-[4-Chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-D-glucitol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-C-[4-Chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-D-glucitol |
| CAS | 2100872-88-4 |
| Molekylær formel | C21 H27 Cl O7 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Dapagliflozin Open Ring |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27ClO7/c1-2-29-15-6-3-12(4-7-15)9-14-10-13(5-8-16(14)22)18(25)20(27)21(28)19(26)17(24)11-23/h3-8,10,17-21,23-28H,2,9,11H2,1H3/t17-,18?,19-,20+,21+/m1/s1 |
| SMIL | CCOc1ccc(Cc2cc(ccc2Cl)C(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)cc1 |
| IUPAC navn | (2S,3R,4R,5R)-1-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]hexane-1,2,3,4,5,6-hexol |
| Molekylvægt (g/mol) | 426.888 |
| Formel vægt | 426.145 |