missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-C-[3-[[5-(4-Fluorophenyl)-2-thienyl]methyl]-4-methylphenyl]-D-glucose, TRC

Artikelnummer. 30179203
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179203 50 mg
30179545 250 mg
30179651 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30179203 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF82821050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1809403-04-0
Molekylær formel C24 H25 F O6 S
Molekylvægt (g/mol) 460.52
Synonym (2R,3S,4R,5R)-1-(3-((5-(4-Fluorophenyl)thiophen-2-yl)methyl)-4-methylphenyl)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-1-one
IUPAC navn (2R,3S,4R,5R)-1-[3-[[5-(4-fluorophenyl)thiophen-2-yl]methyl]-4-methylphenyl]-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-1-one
SMIL Cc1ccc(cc1Cc2ccc(s2)c3ccc(F)cc3)C(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-C-(3-((5-(4-Fluorophenyl)-2-thienyl)methyl)-4-methylphenyl)-D-glucose
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C24H25FO6S/c1-13-2-3-15(21(28)23(30)24(31)22(29)19(27)12-26)10-16(13)11-18-8-9-20(32-18)14-4-6-17(25)7-5-14/h2-10,19,22-24,26-27,29-31H,11-12H2,1H3/t19-,22-,23+,24+/m1/s1
Formel vægt 460.1356
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.