Få mere at vide
1-Butylurea, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Butylurea |
| CAS | 689-11-2 |
| Molekylær formel | C5H12N2O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (1-Methylpropyl)-urea, sec-Butyl-urea, N-sec-Butylurea, NSC 7458, sec-Butylurea |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12N2O/c1-3-4(2)7-5(6)8/h4H,3H2,1-2H3,(H3,6,7,8) |
| SMIL | CCC(NC(N)=O)C |
| IUPAC navn | butan-2-ylurea |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.16 |
| Formel vægt | 116.095 |