Få mere at vide
1-Butylpyrrolidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Butylpyrrolidine |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17N/c1-2-3-6-9-7-4-5-8-9/h2-8H2,1H3 |
| Formel vægt | 127.1361 |