missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Butylpyrrolidine, TRC

Artikelnummer. 30134649
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134649 100 mg
30137378 500 mg
30007111 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134649 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB700948100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 767-10-2
Molekylær formel C8H17N
Molekylvægt (g/mol) 127.23
Synonym N-Butylpyrrolidine, N-Butyltetrahydropyrrole
IUPAC navn 1-butylpyrrolidine
SMIL CCCCN1CCCC1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Butylpyrrolidine
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H17N/c1-2-3-6-9-7-4-5-8-9/h2-8H2,1H3
Formel vægt 127.1361
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.