missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Butylpyrrolidin-2-1, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Butylpyrrolidin-2-one |
| CAS | 3470-98-2 |
| Molekylær formel | C8H15NO |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1-Butyl-2-pyrrolidinone (ACI), 1-Butyl-2-pyrrolidone, Genagen NBP, N-Butyl-2-pyrrolidinone, N-Butyl-2-pyrrolidone, N-Butylbutyrolactam, N-Butylpyrrolidinone, N-Butylpyrrolidone, 2-Pyrrolidinone, 1-butyl- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO/c1-2-3-6-9-7-4-5-8(9)10/h2-7H2,1H3 |
| SMIL | CCCCN1CCCC1=O |
| IUPAC navn | 1-butylpyrrolidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 141.21 |
| Formel vægt | 141.1154 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?