Få mere at vide
1-Butylpyrrolidin-2-1, TRC
Artikelnummer. 30328863
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30328863 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30328863 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB700583500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Butylpyrrolidin-2-one
CAS 3470-98-2
Molekylær formel C8H15NO
Mængde 500 mg
Synonym 1-Butyl-2-pyrrolidinone (ACI), 1-Butyl-2-pyrrolidone, Genagen NBP, N-Butyl-2-pyrrolidinone, N-Butyl-2-pyrrolidone, N-Butylbutyrolactam, N-Butylpyrrolidinone, N-Butylpyrrolidone, 2-Pyrrolidinone, 1-butyl- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI)
InChI formel InChI=1S/C8H15NO/c1-2-3-6-9-7-4-5-8(9)10/h2-7H2,1H3
SMIL CCCCN1CCCC1=O
IUPAC navn 1-butylpyrrolidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 141.21
Formel vægt 141.1154