Få mere at vide
1-Butylfosfonsyre, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Butylphosphonic acid |
| Smeltepunkt | 105 °C til 107 °C |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 1749026 |
| Formel vægt | 138.1 |
| Procent renhed | 98% |