Få mere at vide
1-Butylfosfonsyre, 98%
Artikelnummer. 11479116
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11479116 5 g 5g
15473167 1 g 1g
11489116 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479116 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17983.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3321-64-0 | C4H11O3P | 138,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3321-64-0
Molekylær formel C4H11O3P
Molekylvægt (g/mol) 138.10
MDL nummer MFCD00012295
InChI nøgle UOKRBSXOBUKDGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butylphosphonic acid, 1-butanephosphonic acid, butylphosphonate, 1-butylphosphonic acid, phosphonic acid, butyl, n-butyl phosphonic acid, acmc-1cr41
PubChem CID 76839
ChEBI CHEBI:41384
IUPAC navn butylphosphonsyre
SMIL CCCCP(O)(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Butylphosphonic acid
Smeltepunkt 105 °C til 107 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1749026
Formel vægt 138.1
Procent renhed 98%