Få mere at vide
1-Butylimidazol, TRC
Artikelnummer. 30338949
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30338949 5 g
1 options
Artikelnummer. 30338949 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6923005G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Butylimidazole
CAS 4316-42-1
Molekylær formel C7H12N2
Mængde 5 g
Synonym 1-Butyl-1H-imidazole, 1-Butylimidazole, Butylimidazole, N-Butyl-1H-imidazole, N-Butylimidazole, NSC 158165
InChI formel InChI=1S/C7H12N2/c1-2-3-5-9-6-4-8-7-9/h4,6-7H,2-3,5H2,1H3
SMIL CCCCn1ccnc1
IUPAC navn 1-butylimidazol
Molekylvægt (g/mol) 124.18
Formel vægt 124.1