Få mere at vide
1 - Butylboronsyre, 98%
Artikelnummer. 11484734
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484734 1 g 1g
11494734 5 g 5g
11404744 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484734 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13725.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4426-47-5 | C4H11BO2 | 101,94 g/mol
1-Butylboronsyre anvendes som reagens til fremstilling af flygtige derivater af dioler, f.eks. kulhydrater, til GC og massespektrometri og til fremstilling af chirale oxazaborolidiner. Det er en forløber for usymmetriske borinsyrer, som er hæmmere af serinproteaser. Kan anvendes som transportbærer i membranbaserede sukkerseparationer og som analytisk reagens ved bestemmelse af serumglukose.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Butylboronsyre anvendes som reagens til fremstilling af flygtige derivater af dioler, f.eks. kulhydrater, til GC og massespektrometri og til fremstilling af chirale oxazaborolidiner. Det er en forløber for usymmetriske borinsyrer, som er hæmmere af serinproteaser. Kan anvendes som transportbærer i membranbaserede sukkerseparationer og som analytisk reagens ved bestemmelse af serumglukose.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Det er hygroskopisk i naturen. Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares under tør inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4426-47-5
Molekylær formel C4H11BO2
Molekylvægt (g/mol) 101.94
MDL nummer MFCD00002106
InChI nøgle QPKFVRWIISEVCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butylboronic acid, 1-butylboronic acid, 1-butaneboronic acid, n-butaneboronic acid, boronic acid, butyl, 1-butane boronic acid, butylboric acid, butyl boronic acid, chembl31962, 1-butyldihydroxyborane
PubChem CID 20479
IUPAC navn butylboronsyre
SMIL CCCCB(O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Butylboronic acid
Smeltepunkt 92°C to 96°C
Mængde 1 g
Beilstein 1733489
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 101.94
Procent renhed 98%