Få mere at vide
1-Butylamin, 99%
Beskrivelse
1-Butylamin bruges som mellemprodukt til lægemidler, syntetiske garvemidler, farvestoffer og emulgatorer. Det spiller også en vigtig rolle i fremstillingen af N,N'-dibutylthiourea, en gummivulkaniseringsaccelerator. Det er involveret i fremstillingen af n-butylbenzensulfonamid, som er en blødgører af nylon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Butylamin anvendes som mellemprodukt til lægemidler, syntetiske garvemidler, farvestoffer og emulgatorer. Det spiller også en vigtig rolle i forberedelsen af N,N′ -dibutylthiourea, en gummivulkaniseringsaccelerator. Det er involveret i fremstillingen af n-butylbenzensulfonamid, som er en blødgører af nylon.
Opløselighed Blandbar med
ethanol og vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, aluminium, kobber, kobberlegeringer og syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Butylamine |
| Smeltepunkt | -50 °C |
| Tæthed | 0.738 |
| Kogepunkt | 76 °C til 78 °C |
| Flammepunkt | −14 °C (6 °F) |
| Lugt | Ammoniak-lignende |
| Lineær formel | CH3CH2CH2CH2NH2 |
| Brydningsindeks | 1.401 |
| Mængde | 500 mL |
| FN nummer | UN1125 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1-Butylamine
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H331-Giftig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: n-Butylamine