Få mere at vide
1-Butylamin, 99%
Artikelnummer. 11382216
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11382216 100 mL 100ml
11392216 500 mL 500ml
11302226 2500 mL 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11382216 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03575.AE
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 109-73-9 | C4H11N | 73,139 g/mol
1-Butylamin bruges som mellemprodukt til lægemidler, syntetiske garvemidler, farvestoffer og emulgatorer. Det spiller også en vigtig rolle i fremstillingen af N,N'-dibutylthiourea, en gummivulkaniseringsaccelerator. Det er involveret i fremstillingen af n-butylbenzensulfonamid, som er en blødgører af nylon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Butylamin anvendes som mellemprodukt til lægemidler, syntetiske garvemidler, farvestoffer og emulgatorer. Det spiller også en vigtig rolle i forberedelsen af N,N′ -dibutylthiourea, en gummivulkaniseringsaccelerator. Det er involveret i fremstillingen af n-butylbenzensulfonamid, som er en blødgører af nylon.
Opløselighed Blandbar med
ethanol og vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, aluminium, kobber, kobberlegeringer og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-73-9
Molekylær formel C4H11N
Molekylvægt (g/mol) 73.139
MDL nummer MFCD00011690
InChI nøgle HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym butylamine, n-butylamine, 1-butanamine, 1-aminobutane, 1-butylamine, monobutylamine, n-butylamin, mono-n-butylamine, norvalamine, 1-aminobutan
PubChem CID 8007
ChEBI CHEBI:43799
IUPAC navn butan-1-amin
SMIL CCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Butylamine
Smeltepunkt -50 °C
Tæthed 0.738
Kogepunkt 76 °C til 78 °C
Flammepunkt −14 °C (6 °F)
Lugt Ammoniak-lignende
Lineær formel CH3CH2CH2CH2NH2
Brydningsindeks 1.401
Mængde 100 mL
FN nummer UN1125
Beilstein 605269
Følsomhed Luftfølsom
Merck Index 14,1543
Opløselighedsinformation Blandet med ethanol og vand.
Formel vægt 73.14
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Butylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Butylamine