Få mere at vide
(1-Butyl)triphenylphosphonium chloride
Artikelnummer. 11475500
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11475500 100 g 100g
11465500 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11475500 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25796.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13371-17-0 | C22H24ClP | 354.86 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13371-17-0
Molekylær formel C22H24ClP
Molekylvægt (g/mol) 354.86
MDL nummer MFCD00040546
InChI nøgle MFIUDWFSVDFDDY-UHFFFAOYSA-M
Synonym butyltriphenylphosphonium chloride, butyl triphenyl phosphonium chloride, phosphonium, butyltriphenyl-, chloride, 1-butyl triphenylphosphonium chloride, phosphonium, butyltriphenyl-, chloride 1:1, butyltriphenyl phosphonium chloride, butyl triphenyl phosphanium chloride, butyltriphenylphosphanium chloride, acmc-1bzbo, butyltriphenyl-phosphoniuchloride
PubChem CID 166797
IUPAC navn butyl(triphenyl)phosphanium;chlorid
SMIL [Cl-].CCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Butyl)triphenylphosphonium chloride
Smeltepunkt 225°C to 228°C
Lineær formel CH3(CH2)3P(C6H5)3Cl
Mængde 100 g
FN nummer UN3464
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 354.86