Få mere at vide
(1-Butyl)triethylammoniumbromid, 97%
Artikelnummer. 11471137
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11471137 100 g 100g
11461137 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11471137 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24128.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 13028-69-8 | C10H24BrN | 238,213 g/mol
(1-Butyl)triethylammoniumbromid er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges i agrokemiske, farmaceutiske& farvestof felt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(1-Butyl)triethylammoniumbromid er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges i agrokemiske, farmaceutiske& farvestof felt.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra oxidationsmidler, vand/fugt. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13028-69-8
Molekylær formel C10H24BrN
Molekylvægt (g/mol) 238.213
MDL nummer MFCD00055541
InChI nøgle ZNFYPPCUDSCDPR-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-butyl triethylammonium bromide, butyltriethylammonium bromide, n,n,n-triethylbutan-1-aminium bromide, butyltriethylazanium bromide, acmc-20apri, triethylbutyl ammonium bromide, butyl-triethyl-ammonium bromide, triethyl-n-butylammonium bromide, 1-butanaminium,n,n,n-triethyl-, bromide 1:1
PubChem CID 11746670
IUPAC navn butyl(triethyl)azanium;bromid
SMIL CCCC[N+](CC)(CC)CC.[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Butyl)triethylammonium bromide
Smeltepunkt 212 °C til 215 °C
Mængde 100 g
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 238.21
Procent renhed 97%