Få mere at vide
1-Butylisothiocyanat, 98+%
Artikelnummer. 11444343
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11444343 100 g 100g
11424343 5 g 5g
11434343 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444343 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10935.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 592-82-5 | C5H9NS | 115,19 g/mol
1-Butylisothiocyanat deltager i syntesen og karakteriseringen af poly(N-Propargylthiourea). Deltager i syntesen af 2-aminobenzothiazoler via kobber(I)-katalyseret krydskobling med del-pr-million katalysatorbelastninger. Thiols-reaktioner med 1-Butylisothiocyanat i akvatisk toksicitetsdata i TETRATOX-analysen og reaktivitetsdata i et abiotisk thiolassay. utyl isothiocyanat er blevet brugt som dækningsreagens til at immobilisere det funktionaliserede derivat af Oregon Green 514 molekylær switch på et præformet amino selvsamlet monolag.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Butylisothiocyanat deltager i syntesen og karakteriseringen af poly(N-Propargylthiourinstof). Deltager i syntesen af 2-aminobenzothiazoler via kobber(I)-katalyseret krydskobling med del-pr-million katalysatorbelastninger. Thiols-reaktioner med 1-Butylisothiocyanat i akvatisk toksicitetsdata i TETRATOX-analysen og reaktivitetsdata i et abiotisk thiolassay. utyl isothiocyanat er blevet brugt som dækningsreagens til at immobilisere det funktionaliserede derivat af Oregon Green 514 molekylær switch på et præformet amino selvsamlet monolag.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 592-82-5
Molekylær formel C5H9NS
Molekylvægt (g/mol) 115.19
MDL nummer MFCD00004824
InChI nøgle LIMQQADUEULBSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl isothiocyanate, n-butyl isothiocyanate, butyl mustard oil, butane, 1-isothiocyanato, 1-butyl isothiocyanate, butylisothiocyanate, isothiocyanic acid, butyl ester, isothiocyanic acid n-butyl ester, 1-isothiocyanato-butane, butanisothiocyanate
PubChem CID 11613
ChEBI CHEBI:50534
IUPAC navn 1-isothiocyanatobutan
SMIL CCCCN=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Butyl isothiocyanate
Tæthed 0.954
Kogepunkt 63 °C til 65 °C (11 mmHg)
Flammepunkt 66 °C (150 °F)
Lugt Gennemtrængende
Lineær formel CH3(CH2)3NCS
Brydningsindeks 1.5
Mængde 100 g
FN nummer UN2922
Beilstein 906839
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 115.2
Procent renhed ≥98%