Få mere at vide
1-butylisothiocyanat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434343
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11434343
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10935.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 592-82-5 | C5H9NS | 115.19 g/mol
1-Butylisothiocyanat deltager i syntesen og karakteriseringen af poly(N-Propargylthiourea). Deltager i syntesen af 2-aminobenzothiazoler via kobber(I)-katalyseret krydskobling med del-pr-million katalysatorbelastninger. Thiols-reaktioner med 1-Butylisothiocyanat i akvatisk toksicitetsdata i TETRATOX-analysen og reaktivitetsdata i et abiotisk thiolassay. utyl isothiocyanat er blevet brugt som dækningsreagens til at immobilisere det funktionaliserede derivat af Oregon Green 514 molekylær switch på et præformet amino selvsamlet monolag.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Butylisothiocyanat deltager i syntesen og karakteriseringen af poly(N-Propargylthiourinstof). Deltager i syntesen af 2-aminobenzothiazoler via kobber(I)-katalyseret krydskobling med del-pr-million katalysatorbelastninger. Thiols-reaktioner med 1-Butylisothiocyanat i akvatisk toksicitetsdata i TETRATOX-analysen og reaktivitetsdata i et abiotisk thiolassay. utyl isothiocyanat er blevet brugt som dækningsreagens til at immobilisere det funktionaliserede derivat af Oregon Green 514 molekylær switch på et præformet amino selvsamlet monolag.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 592-82-5
Molekylær formel C5H9NS
Molekylvægt (g/mol) 115.19
MDL nummer MFCD00004824
InChI nøgle LIMQQADUEULBSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl isothiocyanate, n-butyl isothiocyanate, butyl mustard oil, butane, 1-isothiocyanato, 1-butyl isothiocyanate, butylisothiocyanate, isothiocyanic acid, butyl ester, isothiocyanic acid n-butyl ester, 1-isothiocyanato-butane, butanisothiocyanate
PubChem CID 11613
ChEBI CHEBI:50534
IUPAC navn 1-isothiocyanatobutan
SMIL CCCCN=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Butyl isothiocyanate
Tæthed 0.954
Kogepunkt 63°C to 65°C (11 mmHg)
Flammepunkt 66°C (150°F)
Lugt Pungent
Lineær formel CH3(CH2)3NCS
Brydningsindeks 1.5
Mængde 25 g
FN nummer UN2922
Beilstein 906839
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 115.2
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Butyl isothiocyanate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 1-Butyl isothiocyanate