Få mere at vide
1-butyl-4-eth-1-ynylbenzen, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10204644
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10204644 25 g 25g
10079191 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10204644 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB09904EB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 79887-09-5
Molekylær formel C12H14
Molekylvægt (g/mol) 158.24
MDL nummer MFCD00173885
InChI nøgle ZVWWYEHVIRMJIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-butylphenylacetylene, 1-butyl-4-eth-1-ynylbenzene, 1-butyl-4-eth1-ynylbenzene, 1-butyl-4-ethynyl-benzene, 4-n-butylphenylacetylene, p-butylphenylacetylene, benzene, 1-butyl-4-ethynyl, pubchem10978, acmc-209pic, p-butylphenyl acetylene
PubChem CID 2775132
IUPAC navn 1-butyl-4-ethynylbenzen
SMIL CCCCC1=CC=C(C=C1)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Butyl-4-eth-1-ynylbenzene
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.906g/mL
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel HC2CC6H4(CH2)3CH3
Mængde 25 g
Formel vægt 158.24
Procent renhed 97%