Få mere at vide
1-Butyl-3-methylimidazolium Tetrafluoroborat, TRC
Artikelnummer. 30340306
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
30340306 250 g
1 options
Artikelnummer. 30340306 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB809240250G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Butyl-3-methylimidazolium Tetrafluoroborate
CAS 174501-65-6
Molekylær formel C8H15N2 . (BF4)
Mængde 250 g
Synonym 1-Butyl-1-methylimidazolium Tetrafluoroborate, 1-Butyl-3-methyl-1H-imidazolium Tetrafluoroborate, 1-Butyl-3-methyl-1H-imidazolium Tetrafluoroborate(1-), 1-Butyl-3-methyl-1H-imidazolium Tetrafluoroborate(1-), 1-Butyl-3-methylimidazolium Tetrafluoroborate, 1-Butyl-3-methylimidazolium Tetrafluoroborate(1-), 1-Methyl-3-butylimidazolium Tetrafluoroborate, 1-Methyl-3-butylimidazolium Tetrafluoroborate(1-), 1-n-Butyl-3-methylimidazolium Tetrafluoroborate, 3-Butyl-1-methylimidazolium Tetrafluoroborate, BMIm Tetrafluoroborate(1-), Bmim Tetrafluoroborate, BmimBF4, Butylmethylimidazolium Tetrafluoroborate
InChI formel InChI=1S/C8H15N2.BF4/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;2-1(3,4)5/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
SMIL CCCC[n+]1ccn(C)c1.F[B-](F)(F)F
IUPAC navn 1-butyl-3-methylimidazol-3-ium; Tetrafluororat
Molekylvægt (g/mol) 226.03