Få mere at vide
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorfosfat, 98+%
Artikelnummer. 11946261 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11946261 100 g Glasflaske 100g
10612364 5 g Glasflaske 5g
10215821 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11946261 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 354171000
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 174501-64-5 | C8H15F6N2P | 284,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ionisk væske
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 174501-64-5
Molekylær formel C8H15F6N2P
Molekylvægt (g/mol) 284.19
MDL nummer MFCD03093295
InChI nøgle IXQYBUDWDLYNMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-butyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate v, unii-zge3n4o8q9, 1-butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate, 1-n-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, zge3n4o8q9, butylmethylimidazolium hexafluorophosphate, 1-methyl-3-butylimidazolium hexafluorophosphate, bmim pf6, c4mim hexafluorophosphate
PubChem CID 2734174
SMIL F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCN1C=C[N+](C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 6,5 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.3727g/mL
Kogepunkt >340,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Merck Index 15,1584
Specifik vægtfylde 1.3727
IUPAC navn 1-butyl-3-methyl-lH-imidazol-3-ium; hexafluor-λ5-phosphanuid
Viskositet 272,1 mPa (25 °C)
Formel vægt 284.18
Procent renhed 98+%
Fysisk form Viskøs væske