Få mere at vide
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride, 98+%
Artikelnummer. 10671784 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10671784 5 g 5g
10490242 25 g 25g
10463825 100 g 100g
10619853 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10671784 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 354090050
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 79917-90-1 | C8H15ClN2 | 174.67 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Ionisk væske
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79917-90-1
Molekylær formel C8H15ClN2
Molekylvægt (g/mol) 174.67
MDL nummer MFCD03095425
InChI nøgle FHDQNOXQSTVAIC-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-butyl-3-methylimidazolium chloride, 3-butyl-1-methyl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1-n-butyl-3-methylimidazolium chloride, bmimcl, bmim cl, c4mim chloride, dsstox_cid_11461, dsstox_rid_78878, dsstox_gsid_31461
PubChem CID 2734161
IUPAC navn 1-butyl-3-methylimidazol-3-ium;chlorid
SMIL [Cl-].CCCCN1C=C[N+](C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Butyl-3-methylimidazolium chloride
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 73.0°C
Farve Creme til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Merck Index 15, 1584
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Viskositet 170.1 mPa.s (80°C)
Formel vægt 174.67
Procent renhed 98+%
Fysisk form Mass
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Butyl-3-methylimidazolium chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.