missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Butyl-3-(1,1-dioxido-2H-1,2,4-benzothiadiazin-3-yl)-4-hydroxy-2(1H)-quinolinone, TRC

Artikelnummer. 30331136
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30331136 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30331136 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB691765100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Butyl-3-(1,1-dioxido-2H-1,2,4-benzothiadiazin-3-yl)-4-hydroxy-2(1H)-quinolinone
CAS 303776-83-2
Molekylær formel C20H19N3O4S
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C20H19N3O4S/c1-2-3-12-23-15-10-6-4-8-13(15)18(24)17(20(23)25)19-21-14-9-5-7-11-16(14)28(26,27)22-19/h4-11,24H,2-3,12H2,1H3,(H,21,22)
SMIL CCCCN1C(=O)\C(=C\2/Nc3ccccc3S(=O)(=O)N2)\C(=O)c4ccccc14
IUPAC navn 1-butyl-3-(1,1-dioxo-4H-1λ6,2,4-benzothiadiazin-3-yl)-4-hydroxyquinolin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 397.45
Formel vægt 397.1096
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.