missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Butyl-3-(1,1-dioxido-2H-1,2,4-benzothiadiazin-3-yl)-4-hydroxy-2(1H)-quinolinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Butyl-3-(1,1-dioxido-2H-1,2,4-benzothiadiazin-3-yl)-4-hydroxy-2(1H)-quinolinone |
| CAS | 303776-83-2 |
| Molekylær formel | C20H19N3O4S |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H19N3O4S/c1-2-3-12-23-15-10-6-4-8-13(15)18(24)17(20(23)25)19-21-14-9-5-7-11-16(14)28(26,27)22-19/h4-11,24H,2-3,12H2,1H3,(H,21,22) |
| SMIL | CCCCN1C(=O)\C(=C\2/Nc3ccccc3S(=O)(=O)N2)\C(=O)c4ccccc14 |
| IUPAC navn | 1-butyl-3-(1,1-dioxo-4H-1λ6,2,4-benzothiadiazin-3-yl)-4-hydroxyquinolin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 397.45 |
| Formel vægt | 397.1096 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?