Få mere at vide
1-Butyl-2,3-dimethylimidazoliumhexafluorfosfat, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium hexafluorophosphate |
| Smeltepunkt | 48 °C til 50 °C |
| Tæthed | 1.354 |
| Brydningsindeks | 1.423 |
| Mængde | 50 g |
| Formel vægt | 298.21 |
| Procent renhed | 99% |