Få mere at vide
1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium hexafluorophosphate, 99%
Artikelnummer. 11387399
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387399 5 g 5g
11397399 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387399 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27827.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 227617-70-1 | C9H17F6N2P | 298.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 227617-70-1
Molekylær formel C9H17F6N2P
Molekylvægt (g/mol) 298.21
MDL nummer MFCD03790877
InChI nøgle JWFPQAXAGSAKRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butyl-2,3-dimethylimidazolium hexafluorophosphate, 1-butyl-2,3-dimethyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate v, 1-butyl-2,3-dimethylimidazol-1-ium hexafluorophosphate, 3-butyl-1,2-dimethylimidazol-1-ium hexafluorophosphate, acmc-209fyn, bdmim pf6, c4c1mim pf6, c4mmim pf6, dsstox_cid_27883, dsstox_rid_82636
PubChem CID 11243457
IUPAC navn 1-butyl-2,3-dimethylimidazol-3-ium;hexafluorphosphat
SMIL F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCN1C=C[N+](C)=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium hexafluorophosphate
Smeltepunkt 48°C to 50°C
Tæthed 1.354
Brydningsindeks 1.423
Mængde 5 g
Formel vægt 298.21
Procent renhed 99%