Få mere at vide
1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium chloride, 99%
Artikelnummer. 11332309
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11332309 5 g 5g
11342309 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332309 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27270.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 98892-75-2 | C9H17ClN2 | 188.699 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98892-75-2
Molekylær formel C9H17ClN2
Molekylvægt (g/mol) 188.699
MDL nummer MFCD03093291
InChI nøgle HHHYPTORQNESCU-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-butyl-2,3-dimethylimidazolium chloride, 1-butyl-2,3-dimethyl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1-butyl-2,3-dimethylimidazol-1-ium chloride, 3-butyl-1,2-dimethylimidazol-1-ium chloride, acmc-209sba, dsstox_cid_27882, dsstox_rid_82635, dsstox_gsid_47906, 1-butyl-2,3-dimethylimidazoliumchloride, 1-butyl-2,3-dime-thylimidazolium chloride
PubChem CID 2734167
IUPAC navn 1-butyl-2,3-dimethylimidazol-3-ium;chlorid
SMIL CCCCN1C=C[N+](=C1C)C.[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium chloride
Smeltepunkt 89.5°C to 93.2°C
Mængde 5 g
Formel vægt 188.69
Procent renhed 99%