Få mere at vide
1-butoxy-4-eth-1-ynylbenzen, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10572262
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10572262 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10282912 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10572262 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB09896DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 79887-15-3
Molekylær formel C12H14O
Molekylvægt (g/mol) 174.24
MDL nummer MFCD00173878
InChI nøgle JMLXBCSKFMMFGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butoxy-4-eth-1-ynylbenzene, benzene,1-butoxy-4-ethynyl, 4-n-butoxyphenylacetylene, 4-butoxyphenylacetylene, 1-ethynyl-4-butoxybenzene, 1-butoxy-4-ethynyl-benzene
PubChem CID 2775120
IUPAC navn 1-butoxy-4-ethynylbenzen
SMIL CCCCOC1=CC=C(C=C1)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Butoxy-4-eth-1-ynylbenzene
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)3OC6H4Cidentical toCH
Mængde 1 g
Formel vægt 174.24
Procent renhed 97%