Få mere at vide
1-Butene-3,4-diol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Butene-3,4-diol |
| CAS | 497-06-3 |
| Molekylær formel | C4H8O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3,4-Dihydroxy-1-butene, Erythrol |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O2/c1-2-4(6)3-5/h2,4-6H,1,3H2 |
| SMIL | OCC(O)C=C |
| IUPAC navn | but-3-ene-1,2-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 88.11 |
| Formel vægt | 88.0524 |