Få mere at vide
1-Butanol, Ultrapure, spektrofotometrisk kvalitet, 99,0+%
Artikelnummer. 11398377
Skift visning
Mængde:
1 L
4 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398377 4 x 1 L 4 L
11378377 1 L 1 L
11388377 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11398377 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 032443.M1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 71-36-3 | C4H10O | 74,123 g/mol
1-Butanol bruges primært som opløsningsmiddel, som mellemprodukt i kemisk syntese og som brændstof. Det bruges også som malingfortynder og opløsningsmiddel i andre belægningsapplikationer, hvor det bruges som et relativt langsomt fordampende latent opløsningsmiddel i lakker og omgivende hærdede emaljer. Den finder andre anvendelser såsom en komponent i hydraulik- og bremsevæsker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71-36-3
Molekylær formel C4H10O
Molekylvægt (g/mol) 74.123
MDL nummer MFCD00002964
InChI nøgle LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
IUPAC navn butan-1-ol
SMIL CCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Butanol
pH 7
Smeltepunkt -90 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.810 g/mL
Mængde 4 x 1 L
Flammepunkt 35 °C (95 °F)
Lugt Alkohollignende
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.399
Renhedsgrad noter Ultrapure
Lineær formel CH3(CH2)3OH
FN nummer UN1120
Beilstein 969148
Merck Index 14,1540
Kogepunkt 117 °C til 118 °C
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 74.12
Procent renhed ≥99.0%
Grad Spektrofotometri