Få mere at vide
1-Butanol, Ultrapure, spektrofotometrisk kvalitet, 99,0+%
Description
1-Butanol bruges primært som opløsningsmiddel, som mellemprodukt i kemisk syntese og som brændstof. Det bruges også som malingfortynder og opløsningsmiddel i andre belægningsapplikationer, hvor det bruges som et relativt langsomt fordampende latent opløsningsmiddel i lakker og omgivende hærdede emaljer. Den finder andre anvendelser såsom en komponent i hydraulik- og bremsevæsker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-Butanol |
| pH | 7 |
| Smeltepunkt | -90 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.810 g/mL |
| Mængde | 1 L |
| Flammepunkt | 35 °C (95 °F) |
| Lugt | Alkohollignende |
| Fysisk form | Væske |
| Brydningsindeks | 1.399 |
| Show More |
Safety and Handling
- 1-Butanol
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Butanol