Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Butanol |
| Smeltepunkt | -89,0 °C |
| Navn note | For HPLC |
| Absorbans | 0,046 maks. (1 cm celle vs HLPC-kvalitetsvand −) ved 245 nm, 0,301 maks. (1 cm celle vs HPLC-kvalitetsvand −) ved 220 nm, 0,699 max. (1 cm celle vs. HPLC-kvalitetsvand −) ved 210 nm |
| Tæthed | 0.8100g/mL |
| Mængde | 1 L |
| Flammepunkt | 35 °C |
| Emballage | Glasflaske |
| Brydningsindeks | 1,3980 til 1,4000 |
| Specifik vægtfylde | 0.81 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1-Butanol
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Butanol