Få mere at vide
1-butanol, HPLC-kvalitet, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368197
Mængde:
1 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
Artikelnummer. 11368197
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 022925.M1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Filtreret gennem 0,2 μm filtre
1-Butanol bruges som en mobil fase i højtydende væskekromatografi og væskekromatografi kombineret med massespektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71-36-3
Molekylær formel C4H10O
Molekylvægt (g/mol) 74.123
MDL nummer MFCD00002964
InChI nøgle LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
IUPAC navn butan-1-ol
SMIL CCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Butanol
Smeltepunkt °C to 90 to°C to 89°C
Tæthed 0.810
Kogepunkt 117°C to 118°C
Mængde 4 x 1 L
Flammepunkt 35°C (95°F)
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.399
Analyseprocentområde 99%
Beilstein 969148
Opløselighedsinformation Miscible with alcohols,ketones,aldehydes,ethers,aliphatic and aromatic hydrocarbons. Slightly miscible with water.
Formel vægt 74.12
Grad HPLC