Få mere at vide
1-Butanol, ExpertQ, Scharlab
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 71-36-3 |
| Mængde | 1 L |
| Molekylær formel | C4H10O |
| InChI nøgle | LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CCCCO |
| IUPAC navn | butan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 74.12 |
| Grad | EkspertQ |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 1-Butanol, AR, ACS, ISO
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i