missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Butanol-d, TRC

Artikelnummer. 30346304
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30346304 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30346304 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6899732.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Butanol-d
CAS 4712-38-3
Molekylær formel C4 D H9 O
Mængde 2.5 g
Synonym 1-Butanol-d (9CI), Butyl alcohol-d (6CI, 7CI, 8CI), 1-Deuteriooxybutane, Butanol-O-d, n-Butanol-O-d, 1-Butanol-O-D, n-Butyl alcohol-OD
InChI formel InChI=1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i5D
SMIL [2H]OCCCC
IUPAC navn 1-deuteriooxybutane
Molekylvægt (g/mol) 75.128
Formel vægt 75.079
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.