Få mere at vide
1-Butanol, BAGER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10624771 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
:
2.5 L
Artikelnummer.
10624771 2.5 L
1 options
Artikelnummer. 10624771 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 8017.2500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Overskrider ACS-specifikationerne
Tekniske data
Smeltepunkt -89°C
CAS 71-36-3
Farve Maks. 10 (APHA)
Tæthed 0.812 g/cm³ (20°C)
Mængde 2.5 L
Flammepunkt 30°C
Emballage Glasflaske
Rester efter fordampning max. 0.001%
Analyseprocentområde min. 99.4%
Titrerbar syre max. 0.0008 meq/g
Molekylær formel C4H10O
MDL nummer MFCD00002964
Vand max. 0.1%
Kogepunkt 117.6°C (1013 hPa)
InChI nøgle LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCO
IUPAC navn butan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 74.12
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.