Få mere at vide
1-Butanol, vandfri 99,9%, pakket under argon i genlukkelige ChemSeal™ flasker
Artikelnummer. 11354847
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11354847 4 x 1 L 4 L
11344847 250 mL 250ml
11334847 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11354847 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041867.M1
 Begrænset vare
På lager
CAS: 71-36-3 | C4H10O | 74,123 g/mol
1-Butanol bruges som opløsningsmiddel til mange organiske reaktioner i den farmaceutiske og kemiske industri, som opløsningsmiddel i coatingindustrien og bruges også som fortyndingsmiddel/reaktant ved fremstilling af urinstof-formaldehyd og melamin-formaldehyd-harpikser. Det bruges til fremstilling af lægemidler, alkaloider, tilsætningsstoffer i gulvrensere, forbrugerprodukter og pletfjernere. Det bruges som mobil fase i papir- og tyndtlagskromatografi. Det bruges også som et alternativ til benzin og diesel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71-36-3
Molekylær formel C4H10O
Molekylvægt (g/mol) 74.123
MDL nummer MFCD00002964
InChI nøgle LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
IUPAC navn butan-1-ol
SMIL CCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Butanol, anhydrous
Smeltepunkt °C til 90 til°C til 89 °C
Navn note Vand: mindre end 0,01%
Farve Farveløs
Udseende Farveløs væske
Tæthed 0.81
Mængde 4 x 1 L
Flammepunkt 35 °C (95 °F)
Tændingspunkt 340 °C (707 °F)
Lugt Alcool-lignende
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.399
Analyseprocentområde 99.9%
Damptryk 5,6 hPa (4 mm Hg) ved 20 °C
Beilstein 969148
Kogepunkt 117 °C til 118 °C
Opløselighedsinformation Blandet med alkoholer, ketoner, aldehyder, ætere, alifatiske og aromatiske kulbrinter. Let blandet med vand.
Formel vægt 74.12
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1-Butanol