Få mere at vide
1-Butanol, ACS-reagens, ≥99,4%, Solstice
Beskrivelse
ACS GENERELT BRUG OPLØSNINGSMIDLER
- prisbillig løsning til applikationer såsom præparativ skala HPLC, rengøring og organisk syntese
- velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC
- variationer og mindske problemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening
- alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Butanol |
| Smeltepunkt | -90 °C |
| Tæthed | 0,81 g/ml ved 25 °C |
| Mængde | 4 x 2.5 L |
| Eksplosionsgrænse | 0.112 |
| Flammepunkt | 35 °C (95 °F) |
| Tændingspunkt | 649 °F |
| Infrarødt spektrum | Følger strukturen |
| Lugt | Karakteristik |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |