Få mere at vide
1-Butanol, ACS-reagens, ≥99,4%, Solstice
Artikelnummer. 15645060
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
Pakke med 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15645060 2.5 L Glasflaske 2.5 L
15665060 500 mL Glasflaske 500ml
15635060 1 L Glasflaske 1 L
15655060 4 x 2.5 L Glasflaske Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15645060 Leverandør Honeywell-Riedel-de Haen Leverandørnr. 3604652.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1105.00 DKK
    799.98 DKK / 2.5 L
    Spare 305.02 DKK
    27% Slukket
 Begrænset vare
På lager
ACS reagens,≥ 99,4 %
ACS GENERELT BRUG OPLØSNINGSMIDLER
  • prisbillig løsning til applikationer såsom præparativ skala HPLC, rengøring og organisk syntese
  • velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC
  • variationer og mindske problemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening
  • alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71-36-3
Molekylær formel C4H10O
Molekylvægt (g/mol) 74.123
MDL nummer MFCD00002964
InChI nøgle LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
IUPAC navn butan-1-ol
SMIL CCCCO
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Butanol
Smeltepunkt -90 °C
Tæthed 0,81 g/ml ved 25 °C
Mængde 2.5 L
Eksplosionsgrænse 0.112
Flammepunkt 35 °C (95 °F)
Tændingspunkt 649 °F
Infrarødt spektrum Følger strukturen
Lugt Karakteristik
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks n20/D 1.399
Lineær formel CH3(CH2)3OH
FN nummer UN1120
Beilstein 969148
Kogepunkt 116 °C
Formel vægt 74,12 g/mol
Procent renhed ≥99.4%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Butanol
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: butan-1-ol