Få mere at vide
1-Butanol, ACS, 99,4+%
Artikelnummer. 11347388
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11347388 1 L 1 L
11460520 500 mL 500ml
11337388 4 x 1 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11347388 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 031068.K2
 Begrænset vare
På lager
Maksimalt niveau af urenheder: Farve (APHA) 10, Fordampningsrester 0,005%, Titratabel syre 0,0008 meq/g, Carbonylforbindelser (som butyraldehyd) 0,01%, Butylether 0,2%, H2O 0,1% | CAS: 71-36-3 | C4H10O | 74,123 g/mol
1-Butanol bruges som opløsningsmiddel til mange organiske reaktioner i den farmaceutiske og kemiske industri, som opløsningsmiddel i coatingindustrien og bruges også som fortyndingsmiddel/reaktant ved fremstilling af urinstof-formaldehyd og melamin-formaldehyd-harpikser. Det bruges til fremstilling af lægemidler, alkaloider, tilsætningsstoffer i gulvrensere, forbrugerprodukter og pletfjernere. Det bruges som mobil fase i papir- og tyndtlagskromatografi. Det bruges også som et alternativ til benzin og diesel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71-36-3
Molekylær formel C4H10O
Molekylvægt (g/mol) 74.123
MDL nummer MFCD00002964
InChI nøgle LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
IUPAC navn butan-1-ol
SMIL CCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Butanol
Farve Farveløs
Tæthed 0.81
Mængde 1 L
Flammepunkt 35 °C (95 °F)
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.399
Analyseprocentområde 99.4+%
Beilstein 969148
Kogepunkt 117 °C til 118 °C
Opløselighedsinformation Blandet med alkoholer, ketoner, aldehyder, ætere, alifatiske og aromatiske kulbrinter. Let blandet med vand.
Formel vægt 74.12
Grad ACS
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1-Butanol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Butanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Butanol