Få mere at vide
1-Butanol, 99%
Beskrivelse
1-Butanol bruges som opløsningsmiddel til mange organiske reaktioner i den farmaceutiske og kemiske industri, som opløsningsmiddel i coatingindustrien og bruges også som fortyndingsmiddel/reaktant ved fremstilling af urinstof-formaldehyd og melamin-formaldehyd-harpikser. Det bruges til fremstilling af lægemidler, alkaloider, tilsætningsstoffer i gulvrensere, forbrugerprodukter og pletfjernere. Det bruges som en mobil fase i papir- og tyndtlagskromatografi. Det bruges også som et alternativ til benzin og diesel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Butanol bruges som opløsningsmiddel til mange organiske reaktioner i den farmaceutiske og kemiske industri, som opløsningsmiddel i coatingindustrien og anvendes også som fortyndingsmiddel/reaktant ved fremstilling af urinstof-formaldehyd og melamin-formaldehyd-harpikser. Det bruges til fremstilling af lægemidler, alkaloider, tilsætningsstoffer i gulvrensere, forbrugerprodukter og pletfjernere. Det bruges som en mobil fase i papir- og tyndtlagskromatografi. Det bruges også som et alternativ til benzin og diesel.
Opløselighed
Blandbar med alkoholer, ketoner, aldehyder, ethere, alifatiske og aromatiske kulbrinter. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke syrer og stærke oxidationsmidler, alkalimetaller og halogener.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Butanol |
| pH | 7 |
| Smeltepunkt | -90 °C til -89 °C |
| Tæthed | 0.81 |
| Mængde | 1000 mL |
| Flammepunkt | 35 °C (95 °F) |
| Lugt | Alkohollignende |
| Brydningsindeks | 1.399 |
| FN nummer | UN1120 |
| Beilstein | 969148 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1-Butanol
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Butanol