Få mere at vide
1-Butanol, 99+%, til spektroskopi
Artikelnummer. 10229633 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10229633 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10780671 100 mL Glasflaske 100ml
10134470 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10229633 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 167690025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1685.00 DKK
    1634.35 DKK / 2.5 L
    Spare 50.65 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 71-36-3 | C4H10O | 74,123 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til UV/VIS spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71-36-3
Molekylær formel C4H10O
Molekylvægt (g/mol) 74.123
MDL nummer MFCD00002964
InChI nøgle LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
IUPAC navn butan-1-ol
SMIL CCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Butanol
Smeltepunkt -89,0 °C
Absorbans 0,097 maks. ved 238 nm, 1 maks. ved 205 nm, 0,4 max ved 220 nm, 0,1 max ved 240 nm, 0,04 max ved 260 nm, 0,02 max ved 280 nm, 0,01 max. 330 nm, 0,602 max. ved 210 nm, 0,046 maks. ved 245 nm, 0,009 maks. ved 270 nm, (1 cm celle vs. HPLC-kvalitetsvand), (1 cm celle vs HPLC-kvalitetsvand) ved 0nm
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.8100g/mL
Mængde 2.5 L
Flammepunkt 35 °C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,3980 til 1,4000
Rester efter fordampning 0,0005% maks.
Analyseprocentområde 99+%
Specifik vægtfylde 0.81
Lineær formel CH3(CH2)3OH
Viskositet 2,95 mPa (20 °C)
FN nummer 1120
Vand 0,05% maks. (Koulometrisk)
Beilstein 01, 367
Merck Index 15, 1542
Kogepunkt 117,6 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 80 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: blandet med ethanol, ether og mange andre organiske opløsningsmidler
Formel vægt 74.12
Procent renhed ≥99%
Grad Spektroskopi
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Butanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.