Få mere at vide
1-Butanol, 99,9%, Solstice
Artikelnummer. 15665800
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
20 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Emballage:
Aluminiumsflaske
Glasflaske
Rustfri stål dåse
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
20 L
4 L
Pakke med 4
Pakke med 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15665800 6 x 1 L Glasflaske Pakke med 6
15608430 100 mL Aluminiumsflaske 4 L
15615800 100 mL Glasflaske 100ml
15625800 1 L Rustfri stål dåse 1 L
15635800 2.5 L Glasflaske 2.5 L
15655800 4 x 2.5 L Glasflaske Pakke med 4
15645800 20 L Glasflaske 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15665800 Leverandør Fluka Leverandørnr. 5379936X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2430.00 DKK
    1959.33 DKK / Pakke med 6
    Spare 470.67 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
≥99,9 %
  • Vi er jeres leverandør af laboratoriereagenser og kemikalier af høj kvalitet til analytiske og kemiske laboratorier: Opløsningsmidler – til ACS-specifik brug (HPLC), ACS til generel brug, opløsningsmidler til histologi og reagenskvalitet til kemisk syntese og andre industrielle anvendelser. Uorganiske Kemisk – syntese og uorganisk kemi, herunder essentielle syrer og baser, salte, metaller og grundstoffer samt reagenser til kemiske reaktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71-36-3
Molekylær formel C4H10O
MDL nummer MFCD00002964
InChI nøgle LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
IUPAC navn butan-1-ol
SMIL CCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Butanol
Smeltepunkt ≤-90 °C
Farve Farveløs
Udseende Væske
Tæthed 0,81 g/ml ved 25 °C
Mængde 6 x 1 L
Eksplosionsgrænse 11.2%
Tændingspunkt 649 °C
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)3OH
FN nummer UN1120
Beilstein 969148
Kogepunkt 119 °C
Molekylvægt (g/mol) 74.123
Formel vægt 74,12 g/mol
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.