Få mere at vide
1-butanol, 99,9 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15655800 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
20 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Emballage:
Aluminum bottle
Glasflaske
Glass Bottle
Rustfri stål dåse
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
20 L
4 L
Pakke med 4
Pakke med 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15655800 4 x 2.5 L Glasflaske Pakke med 4
15608430 100 mL Aluminum bottle 4 L
15615800 100 mL Glass Bottle 100ml
15625800 1 L Rustfri stål dåse 1 L
15635800 2.5 L Glasflaske 2.5 L
15665800 6 x 1 L Glasflaske Pakke med 6
15645800 20 L Glasflaske 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15655800 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 5379934X2.5L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
≥99,9 %
  • Vi er din leverandør af højkvalitets laboratoriereagenser og kemikalier til analytiske og kemiske laboratorier:
    Opløsningsmidler– ACS specifik anvendelse (HPLC), ACS generel anvendelse, opløsningsmidler til histologi og reagenskvalitet til kemisk syntese og andre industrielle anvendelser.
    Uorganiske stoffer– Kemisk syntese og uorganisk kemi inklusive essentielle syrer og baser, salte, metaller og grundstoffer og reagenser til kemiske reaktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71-36-3
Molekylær formel C4H10O
MDL nummer MFCD00002964
InChI nøgle LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn butan-1-ol
SMIL CCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 74.12g/mol
Smeltepunkt -78°C
Udseende Colorless liquid
Tæthed 0.81g/mL at 25°C
Mængde 4 x 2.5 L
Eksplosionsgrænse 11.2%
Tændingspunkt 649°C
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)3OH
FN nummer UN1120
Kogepunkt 101°C to 105°C
Molekylvægt (g/mol) 74.12
Formel vægt 74.12g/mol
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.