Få mere at vide
1-butanol, 99,9 %, Honeywell™
Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
20 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Emballage:
Aluminum bottle
Glasflaske
Glass Bottle
Rustfri stål dåse
missing translation for 'unitSize'
1 L
100ml
2.5 L
20 L
4 L
Pakke med 4
Pakke med 6
Beschreibung
- Vi er din leverandør af højkvalitets laboratoriereagenser og kemikalier til analytiske og kemiske laboratorier:
Opløsningsmidler– ACS specifik anvendelse (HPLC), ACS generel anvendelse, opløsningsmidler til histologi og reagenskvalitet til kemisk syntese og andre industrielle anvendelser.
Uorganiske stoffer– Kemisk syntese og uorganisk kemi inklusive essentielle syrer og baser, salte, metaller og grundstoffer og reagenser til kemiske reaktioner.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 1-Butanol |
| Smeltepunkt | ≤-90°C |
| Farve | Farveløs |
| Udseende | Liquid |
| Tæthed | 1.41g/mL at 25°C |
| Kogepunkt | 119°C |
| Mængde | 20 L |
| Eksplosionsgrænse | 11.2% |
| Tændingspunkt | 573°C |
| Emballage | Glasflaske |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur